3-(Benzylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-3055-5G
PN-3055-1G
COBBPN-3055-5GEA
0
EUR
COBBPN-3055-5G
COBBPN-3055-1G
3-(Benzylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Benzylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₂₄BNO₃ |
MDL:
MFCD09266183 CAS-Nummer: 1048647-68-2 |