4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane, 4,4'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
PN-8747-5G
PN-8747-1G
COBBPN-8747-5GEA
249
EUR
COBBPN-8747-5G
COBBPN-8747-1G
4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester
4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester
Formel:
C₂₄H₃₂B₂O₄ Molecular Weight: 406,14 g/mol |
MDL:
MFCD08669545 CAS-Nummer: 207611-87-8 |