3-Brom-2-(3'-brombenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8058-1G BB-8058-250M
COBBBB-8058-1GEA 251 EUR
COBBBB-8058-1G COBBBB-8058-250M
3-Brom-2-(3'-brombenzyloxy)phenylboronsäure
3-Brom-2-(3'-brombenzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BBr₂O₃
MDL: MFCD06411319
CAS-Nummer: 849062-27-7