3-Chlor-4-(3'-brombenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8115-1G
BB-8115-250M
COBBBB-8115-1GEA
215
EUR
COBBBB-8115-1G
COBBBB-8115-250M
3-Chlor-4-(3'-brombenzyloxy)phenylboronsäure
3-Chlor-4-(3'-brombenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BBrClO₃ |
MDL:
MFCD06411317 CAS-Nummer: 849062-25-5 |