2-Benzyloxy-5-brom-1,3-dichlorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,5-Dichloro-4-benzyloxybromobenzene
OT-0815-5G
OT-0815-1G
COBBOT-0815-5GEA
451
EUR
COBBOT-0815-5G
COBBOT-0815-1G
2-Benzyloxy-5-brom-1,3-dichlorbenzol
2-Benzyloxy-5-brom-1,3-dichlorbenzol
Formel:
C₁₃H₉BrCl₂O |
MDL:
MFCD11617257 CAS-Nummer: 155891-94-4 |