4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0582-25G
OT-0582-5G
OT-0582-1G
COBBOT-0582-25GEA
0
EUR
COBBOT-0582-25G
COBBOT-0582-5G
COBBOT-0582-1G
4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol
4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol
Formel:
C₁₃H₁₀BrFO |
MDL:
MFCD09801041 CAS-Nummer: 185346-79-6 |