Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4'-Formylbiphenyl-4-carbonsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
650099-1G 650099-5G
SIAL650099-1GEA 90.8 EUR
SIAL650099-1G SIAL650099-5G
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Formel: C₁₅H₁₂O₃
Molecular Weight: 240,25 g/mol
MDL: MFCD04039123
CAS-Nummer: 70916-89-1