3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4857-5G CA-4857-1G
COBBCA-4857-5GEA 687 EUR
COBBCA-4857-5G COBBCA-4857-1G
3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₃
MDL: MFCD04039068
CAS-Nummer: 222180-19-0