2'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
014269-1G
014269-500MG
FLUO014269-1GEA
249
EUR
FLUO014269-1G
FLUO014269-500MG
2'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
2'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ |
MDL:
MFCD03424615 CAS-Nummer: 205871-49-4 |