2-Benzyloxy-1-chlor-3-fluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(Benzyloxy)-1-chloro-3-fluorobenzene
OT-0993-1G
OT-0993-5G
COBBOT-0993-1GEA
98.3
EUR
COBBOT-0993-1G
COBBOT-0993-5G
2-Benzyloxy-1-chlor-3-fluorbenzol
2-Benzyloxy-1-chlor-3-fluorbenzol
Formel:
C₁₃H₁₀ClFO |
MDL:
MFCD13195733 CAS-Nummer: 938180-34-8 |