4-(4-Chlorphenyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
OT-8005-5G
OT-8005-1G
COBBOT-8005-5GEA
1170
EUR
COBBOT-8005-5G
COBBOT-8005-1G
4-(4-Chlorphenyl)anilin
4-(4-Chlorphenyl)anilin
Formel:
C₁₂H₁₀ClN Molecular Weight: 203.6700 g/mol |
MDL:
MFCD00477989 CAS-Nummer: 135-68-2 EINECS: 205-211-3 |