3'-Acetylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4870-1G
CA-4870-250M
COBBCA-4870-1GEA
510
EUR
COBBCA-4870-1G
COBBCA-4870-250M
3'-Acetylbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Acetylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD03839958 CAS-Nummer: 728918-66-9 |