3-Benzyloxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-(Benzyloxy)-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
BB-6360-1G
BB-6360-5G
COBBBB-6360-1GEA
303
EUR
COBBBB-6360-1G
COBBBB-6360-5G
3-Benzyloxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
3-Benzyloxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₂BF₃O₄ |
MDL:
MFCD16036111 CAS-Nummer: 1256345-95-5 |