Biphenyl-4-sulfonylchlorid
Lieferant: abcr
21031.0005 21031.0025
ABCR21031.0005EA 0 EUR
ABCR21031.0005 ABCR21031.0025
Biphenyl-4-sulfonylchlorid
Biphenyl-4-sulfonylchlorid
Formel: C₁₂H₉ClO₂S
MDL: MFCD00078658
CAS-Nummer: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1