6,8-Difluorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6969-5G HC-6969-1G
COBBHC-6969-5GEA 409 EUR
COBBHC-6969-5G COBBHC-6969-1G
6,8-Difluorchinolin
6,8-Difluoroquinoline
Formel: C₉H₅F₂N
Molecular Weight: 165,1400 g/mol
MDL: MFCD03662296
CAS-Nummer: 145241-75-4