5-Amino-8-fluorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 8-Fluoroquinolin-5-amine
HC-2225-1G HC-2225-250M
COBBHC-2225-1GEA 595 EUR
COBBHC-2225-1G COBBHC-2225-250M
5-Amino-8-fluorchinolin
5-Amino-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₇FN₂
Molecular Weight: 162,1637 g/mol
MDL: MFCD09042730
CAS-Nummer: 175229-87-5