5-Amino-8-(trifluormethoxy)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2111-5G HC-2111-1G
COBBHC-2111-5GEA 595 EUR
COBBHC-2111-5G COBBHC-2111-1G
5-Amino-8-(trifluormethoxy)chinolin
5-Amino-8-(trifluoromethoxy)quinoline
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
MDL: MFCD11504893
CAS-Nummer: 1072944-53-6