6-(Trifluormethoxy)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2355-5G HC-2355-1G
COBBHC-2355-5GEA 0 EUR
COBBHC-2355-5G COBBHC-2355-1G
6-(Trifluormethoxy)chinolin
6-(Trifluoromethoxy)quinoline
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MDL: MFCD11855894
CAS-Nummer: 212695-45-9