6-Fluor-2-methoxychinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1380-1G
PY-1380-5G
COBBPY-1380-1GEA
149
EUR
COBBPY-1380-1G
COBBPY-1380-5G
6-Fluor-2-methoxychinolin
6-Fluoro-2-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈FNO |
MDL:
MFCD16295129 CAS-Nummer: 1226808-76-9 |