6-Fluor-8-methoxychinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3036-1G
HC-3036-5G
COBBHC-3036-1GEA
303
EUR
COBBHC-3036-1G
COBBHC-3036-5G
6-Fluor-8-methoxychinolin
6-Fluoro-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈FNO |
MDL:
MFCD15143547 CAS-Nummer: 887769-92-8 |