5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5,7-Dichloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
KM07464.1 KM07464.10
MAYBKM07464.1EA 0 EUR
MAYBKM07464.1 MAYBKM07464.10
5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃NO
Molecular Weight: 282.0500 g/mol
MDL: MFCD00173851
CAS-Nummer: 59108-13-3