6,8-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6752-5G
HC-6752-1G
COBBHC-6752-5GEA
303
EUR
COBBHC-6752-5G
COBBHC-6752-1G
6,8-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
6,8-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₄Cl₂F₃NO |
MDL:
MFCD00601299 CAS-Nummer: 18706-23-5 |