4-Amino-6-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
CFF812.1
005478-500MG
005478-1G
CHMPCFF812.1EA
522
EUR
CHMPCFF812.1
FLUO005478-500MG
FLUO005478-1G
4-Amino-6-(trifluormethyl)chinolin
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Molecular Weight: 212,17 g/mol |
MDL:
MFCD00278781 CAS-Nummer: 247113-89-9 |