4-Amino-7-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF813.1 005479-500MG 005479-1G
CHMPCFF813.1EA 522 EUR
CHMPCFF813.1 FLUO005479-500MG FLUO005479-1G
4-Amino-7-(trifluormethyl)chinolin
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
MDL: MFCD00269411
CAS-Nummer: 243666-11-7