4-Amino-8-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF814.1 005480-500MG 005480-1G
CHMPCFF814.1EA 522 EUR
CHMPCFF814.1 FLUO005480-500MG FLUO005480-1G
4-Amino-8-(trifluormethyl)chinolin
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
MDL: MFCD00269346
CAS-Nummer: 243977-15-3