2-Methyl-2-propanyl-(trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamat
Lieferant: ABCR
Synonyme:
tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
TYB50390
TYB50390.0005
ABCRTYB50390EA
0
EUR
ABCRTYB50390
ABCRTYB50390.0005
2-Methyl-2-propanyl-(trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamat
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Molecular Weight: 215,28 g/mol |
MDL:
MFCD03844613 CAS-Nummer: 111300-06-2 |