Kalium-3-(trifluoroborato)propionatethylester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Potassium (3-ethoxy-3-oxopropyl)trifluoroborate
TB-0014-1G
TB-0014-5G
COBBTB-0014-1GEA
63.4
EUR
COBBTB-0014-1G
COBBTB-0014-5G
Kalium-3-(trifluoroborato)propionatethylester
Kalium-3-(trifluoroborato)propionatethylester
Formel:
C₅H₉BF₃KO₂ Molecular Weight: 208,300 g/mol |
MDL:
MFCD09993030 CAS-Nummer: 1023357-64-3 |