Ethylphenoxyacetat-4-trifluoroborat Kaliumsalz
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-0003-1G TB-0003-5G
COBBTB-0003-1GEA 0 EUR
COBBTB-0003-1G COBBTB-0003-5G
Ethylphenoxyacetat-4-trifluoroborat Kaliumsalz
Ethylphenoxyacetat-4-trifluoroborat Kaliumsalz
Formel: C₁₀H₁₁BF₃KO₃
MDL: MFCD09260451
CAS-Nummer: 1150654-57-1