Kalium(3,5-dinitro-2-methylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3242-1G
TB-3242-25G
TB-3242-5G
COBBTB-3242-1GEA
98.3
EUR
COBBTB-3242-1G
COBBTB-3242-25G
COBBTB-3242-5G
Kalium(3,5-dinitro-2-methylphenyl)trifluoroborat
Potassium-3,5-dinitro-2-methylphenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₅BF₃KN₂O₄ Molecular Weight: 288.03 g/mol |
MDL:
MFCD04115767 CAS-Nummer: 850623-72-2 |