Kalium(2-pyridyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-2096-1G TB-2096-5G
COBBTB-2096-1GEA 0 EUR
COBBTB-2096-1G COBBTB-2096-5G
Kalium(2-pyridyl)trifluoroborat
Potassium(2-pyridyl)trifluoroborate
Formel: C₅H₄BF₃KN
MDL: MFCD09992919
CAS-Nummer: 561328-70-9