Kalium(3-pyridyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Potassium trifluoro(pyridin-3-yl)borate
TB-2359-1G TB-2359-5G
COBBTB-2359-1GEA 126 EUR
COBBTB-2359-1G COBBTB-2359-5G
Kalium(3-pyridyl)trifluoroborat
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Formel: C₅H₄BF₃KN
Molecular Weight: 185,0000 g/mol
MDL: MFCD09038545
CAS-Nummer: 561328-69-6