Kalium(3-pyridyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Potassium trifluoro(pyridin-3-yl)borate
711101-1G
711101-250MG
SIAL711101-1GEA
96.5
EUR
SIAL711101-1G
SIAL711101-250MG
Kalium(3-pyridyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Formel:
C₅H₄BF₃KN Molecular Weight: 185,0000 g/mol |
MDL:
MFCD09038545 CAS-Nummer: 561328-69-6 |