Kalium(5-methyl-2-pyridyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-2393-1G TB-2393-5G
COBBTB-2393-1GEA 0 EUR
COBBTB-2393-1G COBBTB-2393-5G
Kalium(5-methyl-2-pyridyl)trifluoroborat
Potassium(5-methyl-2-pyridyl)trifluoroborate
Formel: C₆H₆BF₃KN
MDL: MFCD09992972
CAS-Nummer: 1073468-31-1