Natriumphenoxid Trihydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium phenolate trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20873.0100 8.20873.0500
8.20873.0100EA 54.3 EUR
8.20873.0100 8.20873.0500
Natriumphenoxid Trihydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumphenoxid Trihydrat
Formel: C₆H₅NaO·3H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149636
CAS-Nummer: 156150-40-2
EINECS: 205-347-3
UN: 2905
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 56 - 61 °C
Molar Mass 170.13 g/mol