Nickel(II)wolframat ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Co) (max. 100 ppm Co)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickel tungsten oxide
41826.14 41826.22
41826.14EA 163 EUR
41826.14 41826.22
Nickel(II)wolframat ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Co) (max. 100 ppm Co)
Nickel(II)wolframat
Purity: 99.9% CAS No.: 14177-51-6 Molecular Formula: NiWO4 Formula Weight: 306.53 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016268
Formel: NiO₄W
Molecular Weight: 306,53 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016268
CAS-Nummer: 14177-51-6
EINECS: 238-032-4