1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Para Red, 1-((4-Nitrophenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
B24600.14
B24600.22
B24600.14EA
60.1
EUR
B24600.14
B24600.22
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
CAS No.: 6410-10-2
Molecular Formula: C16H11N3O3
Formula Weight: 293.28
Melting Point: 248-252°
Beilstein Reference: 680469
MDL No.: MFCD00003908
Formel:
C₁₆H₁₁N₃O₃ Molecular Weight: 293,28 g/mol Schmelzpunkt: 248…252 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003908 CAS-Nummer: 6410-10-2 EINECS: 229-093-8 |