Calmagit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21482.06
B21482.14
B21482.22
B21482.06EA
38.4
EUR
B21482.06
B21482.14
B21482.22
Calmagit
Calmagit
CAS No.: 3147-14-6
Molecular Formula: C17H14N2O5S
Formula Weight: 358.37
Melting Point:
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O₅S Schmelzpunkt: >330 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011656 CAS-Nummer: 3147-14-6 EINECS: 221-563-0 Merck Index: 14,1718 |