Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulphonic acid monosodium salt, H acid monosodium salt, 8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid monosodium salt, 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid Monosodium Salt Hydrate, 4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid monosodium salt, Sodium 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate Hydrate, H acid Hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20078.0100 8.20078.0500
8.20078.0100EA 39.6 EUR
8.20078.0100 8.20078.0500
Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat
Formel: C₁₀H₈NNaO₇S₂
Molecular Weight: 341,28 g/mol
Schmelzpunkt: >380 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150460
CAS-Nummer: 5460-09-3
EINECS: 226-736-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Water (K. F.) 8.0 - 12.0 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
Hill Formula C10H8NNaO7S2