1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Nitroso-R salt
B23375.14 B23375.22 B23375.36
B23375.14EA 48 EUR
B23375.14 B23375.22 B23375.36
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz ≥90%
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz
Purity: 90+% CAS No.: 525-05-3 Molecular Formula: C10H5NNa2O8S2 Formula Weight: 377.26 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3643930 Merck Reference: 14,6644 MDL No.: MFCD00003885
Formel: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Molecular Weight: 377,26 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003885
CAS-Nummer: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Merck Index: 14,6644