1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
331500050 331500250
ACRO331500050EA 67.9 EUR
ACRO331500050 ACRO331500250
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Formel: C₁₃H₁₄O₂
Molecular Weight: 202,25 g/mol
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632581
CAS-Nummer: 77301-42-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %