3-Brom-2-(methylthio)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1424-1G PY-1424-5G
COBBPY-1424-1GEA 303 EUR
COBBPY-1424-1G COBBPY-1424-5G
3-Brom-2-(methylthio)pyridin
3-Bromo-2-(methylthio)pyridine
Formel: C₆H₆BrNS
MDL: MFCD12964310
CAS-Nummer: 51933-77-8