3-Brom-5-(methylthio)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-5-methylthiopyridine
OT-0103-1G
OT-0103-5G
COBBOT-0103-1GEA
227
EUR
COBBOT-0103-1G
COBBOT-0103-5G
3-Brom-5-(methylthio)pyridin
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine
Formel:
C₆H₆BrNS |
MDL:
MFCD08689537 CAS-Nummer: 142137-18-6 |