5-Brom-2-(methylthio)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-2-methylthiopyridine, 2-Methylthio-5-bromopyridine
PY-7790-1G
PY-7790-5G
COBBPY-7790-1GEA
75.8
EUR
COBBPY-7790-1G
COBBPY-7790-5G
5-Brom-2-(methylthio)pyridin
5-Brom-2-(methylthio)pyridin
Formel:
C₆H₆BrNS Molecular Weight: 204.0875 g/mol |
MDL:
MFCD03411571 CAS-Nummer: 51933-78-9 |