2-(Methylamino)nicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7984-1G PY-7984-5G
COBBPY-7984-1GEA 124 EUR
COBBPY-7984-1G COBBPY-7984-5G
2-(Methylamino)nicotinonitril
2-(Methylamino)nicotinonitril
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,1506 g/mol
MDL: MFCD08689752
CAS-Nummer: 52583-87-6