3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7051-1G
PY-7051-5G
COBBPY-7051-1GEA
0
EUR
COBBPY-7051-1G
COBBPY-7051-5G
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)pyridin
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)pyridin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂S |
MDL:
MFCD05149384 CAS-Nummer: 26103-49-1 |