5-Acetyl-2-brompyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Acetyl-6-bromopyridine
H33204.03 H33204.06
H33204.03EA 63.2 EUR
H33204.03 H33204.06
5-Acetyl-2-brompyridin ≥97%
5-Acetyl-2-brompyridin
Purity: 97% CAS No.: 139042-59-4 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD04974527
Formel: C₇H₆BrNO
Molecular Weight: 200,03 g/mol
Schmelzpunkt: 124…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974527
CAS-Nummer: 139042-59-4