2-Acetyl-6-brompyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55981.03 H55981.06
H55981.03EA 53.3 EUR
H55981.03 H55981.06
2-Acetyl-6-brompyridin ≥97%
2-Acetyl-6-brompyridin
Purity: 97% CAS No.: 49669-13-8 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 51-55° MDL No.: MFCD00272200
Formel: C₇H₆BrNO
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272200
CAS-Nummer: 49669-13-8