2-Acetyl-6-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
597872-5G 597872-1G
SIAL597872-5GEA 135 EUR
SIAL597872-5G SIAL597872-1G
2-Acetyl-6-brompyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-6-brompyridin
Formel: C₇H₆BrNO
Molecular Weight: 200,03 g/mol
MDL: MFCD00272200
CAS-Nummer: 49669-13-8