3-Acetyl-5-brompyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19362.06
L19362.03
L19362.06EA
122
EUR
L19362.06
L19362.03
3-Acetyl-5-brompyridin ≥97%
3-Acetyl-5-brompyridin
Purity: 97%
CAS No.: 38940-62-4
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 112808
Formel:
C₇H₆BrNO Molecular Weight: 200,03 g/mol Schmelzpunkt: 77…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086033 CAS-Nummer: 38940-62-4 |