5-Brom-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PY-1153-5G
PY-1153-1G
COBBPY-1153-5GEA
995
EUR
COBBPY-1153-5G
COBBPY-1153-1G
5-Brom-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
5-Brom-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₃BrF₃NO Molecular Weight: 241.9933 g/mol |
MDL:
MFCD11227189 CAS-Nummer: 109919-32-6 |